missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Vacuum Adaptor with Ground Joint
Descripción
- Made of PTFE.
- Pass-through with O-ring made of FKM for safe assembly of standard filter funnels made of glass or plastic on vessels or round bottom flasks with ground joint.
- Lateral 2-step hose connector made of PTFE for connection to a vacuum pump by means of suitable tubing.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Conectores | 22 mm |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?