Learn More
VACUUBRAND™ Válvulas de solenoide de controlador de vacío VACUUBUS™ CVC3000
Click to view available options
Tipo:
Válvula de aislamiento de solenoide
Válvula de refrigerante de solenoide
Válvula de ventilación de solenoide
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los indicadores de vacío de última generación para el funcionamiento industrial y de laboratorio deben cumplir con altos estándares en cuanto a la resistencia del cabezal del medidor frente a productos químicos, la fiabilidad en aplicaciones resistentes e interfaces fáciles de utilizar. VACUUBRAND cuenta con una amplia gama de instrumentos de medición electrónicos para el rango de presión atmosférica de hasta 5 x 10-9 mbar.
- encendiendo/apagando la bomba cíclicamente (con controlador CVC 3000 con módulo VMS-B)
- abriendo/cerrando cíclicamente una válvula de solenoide en línea (CVC 3000)
- cambiando la velocidad del motor de la bomba continuamente (bombas VARIO™ en conexión con CVC 3000)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Controlador de vacío CVC3000 e indicador de vacío DCP3000 |
| Tipo | Válvula de aislamiento de solenoide |