Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Indicadores de vacío electrónicos VACUUBRAND
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7146487
Change view
Click to view available options
Presión máxima:
1 mbar/Torr/hPa
De 0,001 a 1100 mbar
De 0,1 a 1100 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión máxima unitSize
15838894 De 0,1 a 1100 mbar cada uno
15509311 De 0,001 a 1100 mbar cada uno
15711368 1 mbar/Torr/hPa cada uno
3 options
Código de producto. 15838894
Marca: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20683220
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los indicadores de vacío VACUUBRAND no contienen mercurio. Elija entre los modelos para el intervalo de vacío grueso o el intervalo de vacío fino. Unidades seleccionables por el usuario.
  • El modelo DVR2pro está alimentado por batería para su portabilidad, con un transductor capacitivo para mediciones de presión absoluta desde presión atmosférica hasta 1 mbar/Torr/hPa. Balanza combinada digital/analógica para una lectura sencilla.
  • El modelo VACUU VIEW cuenta con un transductor capacitivo para la medición de la presión absoluta y mide hasta 0,1 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
  • VACUU VIEW Extended, tiene una combinación de transductor capacitivo/Pirani para mediciones de hasta 10-3 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de vacío en el intervalo de vacío grueso de atmósfera - 0,1 mbarTorr/hPa
Para utilizar con Aplicaciones de vacío
Incluye Indicador de vacío, fuente de alimentación, conexión de brida pequeña KF16 y manguera dentada de rosca de 6/10 mm
Material Diverso
Línea de productos VACUU VIEW
Tipo Indicador de vacío capacitivo
Peso (métrico) 1 kg
Altura (métrico) 8,5 cm
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (métrico) 16 cm
Presión máxima De 0,1 a 1100 mbar