Learn More
VACUUBRAND™ Controlador completo VACUU·SELECT, versión integrada
Click to view available options
Limitaciones:
De 0,1 a 1080 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se suministra completo y listo para su uso; incluye válvulas integradas y conexiones de mangueras comunes.
- Las aplicaciones de vacío predefinidas y la detección automática del punto de ebullición ahorran tiempo.
- Configuración sencilla: conecte VACUU·SELECT en línea entre la bomba y la aplicación de vacío.
- La válvula de ventilación integrada permite la conexión de gas inerte, la válvula de retención minimiza la interacción con otras aplicaciones en el mismo suministro de vacío.
- Versión integrada para montaje en panel.
- La válvula de solenoide en línea y el sensor incluidos se configuran automáticamente a través del sistema VACUU·BUS.
- Función de ayuda integrada.
- Cree aplicaciones únicas con la sencilla edición de arrastrar y soltar.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Rango de medida: de 0,1 a 1080 mbar (0,1 a 810 torr)
- Principio de medición: diafragma cerámico (alúmina), capacitivo, independiente del gas, presión absoluta.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1 mbar/hPa/torr |
| Certificaciones/conformidad | Certificación CE, II 3/-G IIC T4 x Atm interno. Reino Unido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 152 x 126 x 108 mm |
| Clasificación IP | IP 40 |
| Incluye | Integrado, conexión de boquilla de manguera DN (4-5 mm) |
| Limitaciones | De 0,1 a 1080 mbar |
| Modelo | Versión integrada |
| Sensores | VACUU·SELECT |
| Tipo | Controlador completo |
| Peso (métrico) | 1,3 kg |