Learn More
- Home
- Products
- Estufas y hornos
- Accesorios para estufas
- Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Código de producto. 11671661 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Tipo | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11671661 | Controlador de temperatura | VT 6060 P, VT 6130 P | cada uno |
| 10383192 | Controlador de presión | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 10482014 | Controlador de temperatura | VT 6060 P | cada uno |
| 10517611 | Temporizador digital | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 10321002 | Opciones instaladas de fábrica | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11611631 | Cámara de vacío | VT 6060 M | cada uno |
| 11621631 | Cámara de vacío | VT 6130 M | cada uno |
| 10490884 | Cámara de vacío | VT 6060 P | cada uno |
| 11661621 | Pantalla digital | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 10100991 | Junta de puerta | VT 6060 M | cada uno |
| 11681621 | Junta de puerta | VT 6130 M | cada uno |
| 11671631 | Conexión de monitorización central | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11567199 | Válvula de control de precisión | VT 6025 | cada uno |
| 11696440 | Estante | VT 6025 | cada uno |
| 11691471 | Estante | VT 6130 M | cada uno |
| 10467281 | Bastidor de soporte | VT 6130 M/P | cada uno |
| 12778696 | Bastidor de soporte | VT6060 M/P | cada uno |
| 10408631 | Kit de conexión en vacío | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 SET |
| 11621521 | accesorios | VT 6130 M/P | cada uno |
| 10337442 | Bandeja | VT6060 M/P | cada uno |
| 10520875 | Bandeja | VT6060 M/P | cada uno |
Código de producto. 11671661
Marca: Thermo Scientific™ 51900195
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Elija entre una gama de accesorios y opciones para estufas Thermo Scientific™ Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Controlador de temperatura Digicon™ S, 300 °C |
| Para utilizar con (equipo) | VT 6060 P, VT 6130 P |
| Temperatura (métrico) | 300 °C |
| Tipo | Controlador de temperatura |