Learn More
- Home
- Products
- Estufas y hornos
- Accesorios para estufas
- Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Código de producto. 10408631 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Bandeja
Bastidor de soporte
Conexión de monitorización central
Controlador de presión
Controlador de temperatura
Cámara de vacío
Estante
Junta de puerta
Kit de conexión en vacío
Opciones instaladas de fábrica
Pantalla digital
Temporizador digital
Válvula de control de precisión
accesorios
Para utilizar con (equipo):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P y VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P, VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT6060 M/P
Tamaño de la unidad:
1 SET
cada uno
| Código de producto. | Tipo | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10408631 | Kit de conexión en vacío | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 SET |
| 10383192 | Controlador de presión | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11671661 | Controlador de temperatura | VT 6060 P, VT 6130 P | cada uno |
| 10482014 | Controlador de temperatura | VT 6060 P | cada uno |
| 10517611 | Temporizador digital | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 10321002 | Opciones instaladas de fábrica | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11611631 | Cámara de vacío | VT 6060 M | cada uno |
| 11621631 | Cámara de vacío | VT 6130 M | cada uno |
| 10490884 | Cámara de vacío | VT 6060 P | cada uno |
| 11661621 | Pantalla digital | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 10100991 | Junta de puerta | VT 6060 M | cada uno |
| 11681621 | Junta de puerta | VT 6130 M | cada uno |
| 11671631 | Conexión de monitorización central | VT 6060 M/P y VT6130 M/P | cada uno |
| 11567199 | Válvula de control de precisión | VT 6025 | cada uno |
| 11696440 | Estante | VT 6025 | cada uno |
| 11691471 | Estante | VT 6130 M | cada uno |
| 10467281 | Bastidor de soporte | VT 6130 M/P | cada uno |
| 12778696 | Bastidor de soporte | VT6060 M/P | cada uno |
| 11621521 | accesorios | VT 6130 M/P | cada uno |
| 10337442 | Bandeja | VT6060 M/P | cada uno |
| 10520875 | Bandeja | VT6060 M/P | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10408631
Marca: Thermo Scientific™ 50046860
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija entre una gama de accesorios y opciones para estufas Thermo Scientific™ Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de conexión de vacío de acero inoxidable para tubos, 10 mm de diámetro |
| Para utilizar con (equipo) | VT 6025/6060/6130 M/P |
| Tipo | Kit de conexión en vacío |
| Material | Acero inoxidable |