Learn More
BD Vacutainer™ Venous Blood Collection Tubes: SST™ Serum Separation Tubes
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Color del tapón:
Rojo/Gris
Aditivo:
Gel de polímero/activador de sílice
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Contienen sílice recubierta por pulverización y un gel polimérico para la separación del suero
- Proporcionan un medio eficaz para la preparación de muestras de suero y ayudan a mejorar el flujo de trabajo del laboratorio
- Los tubos marcados como Best Practice Formulary cumplen los exigentes requisitos de los instrumentos de diagnóstico complejos y las directrices clínicas actuales
- Disponibles con tapón de tubo convencional dorado o con cierre de tubo Hemogard™ rojo/gris que evita el contacto humano con la sangre en el tapón o el borde del tubo
Los tubos evacuados simplifican la extracción de sangre
- La sangre se extrae directamente de la vena en los tubos de recogida estériles evacuados
- Solo se necesita una venopunción para extraer múltiples muestras
- Los tubos pueden cambiarse mientras la aguja y el soporte de plástico permanecen en el brazo del paciente
- Los tapones están codificados por colores
- Fabricados con tereftalato de polietileno (PET)
- Proporcionan un entorno de trabajo más seguro para todo el personal (1) reduciendo el riesgo de rotura del tubo durante la manipulación; (2) eliminando la rotura cuando los tubos se centrifugan a velocidades más altas y (3) eliminando la rotura o el astillamiento de los bordes del tubo cuando se retira y se vuelve a introducir el tapón
- Además de reducir las posibles lesiones, la reducción de las roturas de los tubos produce menos interrupciones en el flujo de trabajo y menos reelaboraciones de pacientes, lo que proporciona un funcionamiento diario más fluido
Tapones Hemogard™
- Protección de seguridad diseñada para un manejo más seguro del tubo
- El tapón de caucho está encastrado dentro del protector de plástico, por lo que cualquier gota que deje una aguja de extracción de sangre permanece aislada frente a un posible contacto
- El protector está diseñado para proteger al personal del laboratorio frente al contacto directo con la sangre en el tapón o alrededor del borde exterior del tubo, así como de la dispersión de sangre al abrir el tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Gel de polímero/activador de sílice |
| Material | Plástico |
| Tipo de tapón | Tradicional |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Color del tapón | Rojo/Gris |
| Tamaño del tubo | 16 x 125 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en determinaciones de suero en química |