Learn More
BD Conjuntos de recogida de sangre Vacutainer™ Safety-Lok™ con soporte precolocado
Descripción
Los juegos de recogida de sangre Safety-Lok™ son sistemas estériles y cerrados con soportes prefijados que se envasan en envases individuales de blíster. Estos juegos completos garantizan que el número de soportes siempre sea igual al número de juegos de recogida y eliminan la necesidad de montar manualmente la aguja y el soporte, lo que minimiza el riesgo de contaminación.
Cada juego incluye: una aguja hipodérmica, aletas grandes codificadas por colores, un protector de seguridad integrado, tubo sin torceduras de calibre pequeño, un conector, un adaptador Luer de muestras múltiples y un soporte de tubo adjunto.
- El mecanismo de seguridad protege contra lesiones con agujas después de una venopunción exitosa
- El protector de seguridad empuja la aguja, rodeándola por completo
- El mecanismo de seguridad se activa de forma irreversible sobre el aguja con un clic sonoro
- Activación con una sola mano sin cambios en la técnica, por lo que la atención permanece centrada en el paciente y el lugar de la punción
- El flashback de la sangre se ve claramente a través de un protector translúcido para comprobar de manera instantánea la penetración correcta de la vena antes de la recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conjunto de recogida de sangre con aletas |
| Color | Verde |
| Calibre de aguja | 21 G |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | Diseñado para ayudar a cumplir con la norma OSHA SHIB 10-15-03 al reducir el riesgo de reutilización del soporte. La carcasa protectora está diseñada para cumplir con las normas actuales de seguridad OSHA para controles de ingeniería. |
| Incluye | Soporte prefijado, protector de aguja Safety-Lok |
| Longitud de la aguja (imperial) | 0,75 in |
| Longitud del tubo (imperial) | 7 in |
| Longitud de la aguja (métrico) | 19 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 178 mm |
| Mostrar más |