Learn More
BD Conjuntos de recogida de sangre con pulsar un botón Vacutainer™
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 g
Longitud del tubo (métrico):
305 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conjunto de recogida de sangre con pulsar un botón |
| Color | Azul claro |
| Calibre de aguja | 23 g |
| Incluye | 23 indicadores, tamaño de aguja de 19 mm, tubos de 305 mm |
| Longitud de la aguja (métrico) | 19 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 305 mm |
| Cantidad | 100/caja |