Learn More
BD Juego de extracción de sangre Vacutainer™ con botón
Código de producto. p-3001555
Click to view available options
Calibre de aguja:
21 G
23 g
Color:
Azul claro
Verde
Incluye:
Adaptador Luer
Longitud del tubo (métrico):
178 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 12967736
Marca: BD 367344
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona un nivel de protección extremadamente alto con solo pulsar un botón. Los sets de extracción de sangre BD™ Vacutainer™ con botón son sistemas estériles y cerrados para la extracción de sangre venosa. El botón de retracción de la aguja se puede activar en la vena con una sola mano para evitar lesiones por pinchazo de aguja.
Estos sets de extracción de sangre cuentan con una retracción de la aguja activada por un botón para una protección instantánea contra las lesiones por pinchazo de aguja. Son ideales para su uso en la extracción de sangre venosa o para infusiones de corta duración de hasta dos horas, especialmente en entornos de alto riesgo. Son tan fáciles de usar que apenas se requiere formación.
Cada juego es un sistema estéril y cerrado que incluye: una aguja hipodérmica, alas codificadas por colores (según el calibre de la aguja), un tubo de pequeño calibre y un conector con adaptador Luer. Algunas opciones también incluyen un soporte preconectado.
  • El mecanismo de seguridad proporciona una protección en una fracción de segundo contra las lesiones por pinchazo de aguja
  • El mecanismo de pulsación puede activarse desde el interior de la vena sin que el paciente sufra molestias
  • La aguja se retira completamente de forma instantánea y permanente dentro de la carcasa
  • Se activa con una sola mano, por lo que la atención permanece centrada en el paciente y en el lugar de la punción
  • La sangre fluye hacia la cámara de inspección inmediatamente después del acceso a la vena para verificar que la venopunción se ha realizado correctamente antes de la recogida
  • Materiales sin látex, con tubo que no se enrolla ni se curva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de recogida de sangre con pulsar un botón
Color Verde
Calibre de aguja 21 G
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Recogida de sangre e infusión a corto plazo
Incluye Adaptador Luer
Sin látex Sí
Longitud de la aguja (imperial) 0,75 in
Longitud del tubo (imperial) 12 pulg.
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 305 mm
Cantidad 200 paq.