Learn More
BD Tubos de análisis de orina de plástico Vacutainer™
Descripción
Los productos de orina BD Vacutainer™ para la recogida y transporte de muestras de orina ofrecen el mismo nivel de seguridad y estandarización que los productos de recogida de sangre BD.
- Diseñados para proporcionar unos resultados del paciente precisos con un riesgo reducido de exposición a muestras peligrosas para los trabajadores sanitarios
- Se utiliza con dispositivos de recogida BD, vasos de muestras, recipientes de 3 l y adaptadores de transferencia de 24 horas
- Los tubos de orina a prueba de fugas pueden transportar muestras de orina de forma segura al laboratorio para su análisis
- Entre las opciones se incluyen la forma inferior (redonda o cónica) y el estilo de tapa (convencional o Hemogard™)
- La mayoría de los tamaños no contienen conservante ni aditivo
- El tubo de 8 ml (n.º de fabr. 364938) contiene un conservante: 0,4 % de clorhexidina, 5,6 % de etilparabeno y 94 % de propionato de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de análisis de orina |
| Color del tapón | Beige |
| Tipo de tapón | Hemogard™ |
| Desechables | Sí |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Aditivo | Sin aditivo |
| Forma del fondo | Redondo |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de orina |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivos de recogida de orina (vasos, adaptadores de transferencia, recipientes de 24 h) |
| Mostrar más |