Learn More
BD Tubo de plástico K2EDTA Vacutainer™ con tapón lavanda Hemogard™
Código de producto. p-8009459
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12937666 3 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 12937666 Proveedor BD N.º de proveedor 367838
Uso con muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre completa. El tubo de plástico K2EDTA Vacutainer™ con tapón lavanda Hemogard incluye el coagulante K2 que es una solución líquida que se rocía en los tubos.
El EDTA se rocía en la superficie interior del tubo Vacutainer
  • Actúa como coagulante
  • Disponible en tamaños de 3, 4, 6 y 10 ml
  • La diferencia entre K2EDTA y K3EDTA es que la K3 es una solución líquida en los tubos, mientras que la K2 es una solución líquida que se rocía en los tubos
  • Tapón lavanda Hemogard™
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Material Plástico
    Capacidad (métrico) 3 mL
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • BD Vacutainer K2EDTA Blood Collection Tube
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    Indicaciones de peligro
    • H332-Nocivo en caso de inhalación.
    Consejos de prudencia
    • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: dipotassium EDTA