Learn More
BD Agujas de extracción de sangre multimuestra Vacutainer™
Description
El sistema BD Vacutainer™ está diseñado y probado de forma óptima para controlar la variabilidad preanalítica en todo el proceso de recogida y manipulación de muestras.
- Aguja estéril de doble punta con una válvula de seguridad cubierta por un manguito
- El avanzado diseño del bisel de bajo ángulo y el revestimiento de lubricante de silicona garantizan una entrada suave y delicada en la vena
- Extrae la sangre directamente de la vena a los tubos de extracción al vacío para evitar la exposición
- Puede utilizarse con múltiples tubos de extracción tras la venopunción
- Diseñado para su uso con los soportes de tubos Vacutainer™ de BD y los tubos de extracción de sangre por vacío
- Adaptador Luer (MPN 367300) disponible por separado para su uso con un catéter o una aguja hipodérmica
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Agujas de extracción múltiple de sangre |
| Esterilidad | Estériles |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Color | Amarillo |
| Conectores | Dos lados |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de muestras de sangre |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de extracción de sangre Vacutainer, soporte para tubos |
| Grosor | 20 G |
| Material del concentrador | Poliestireno |
| Show More |