Learn More
BD Tubos Vacutainer™ K2EDTA
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo K2 EDTA |
| Aditivo | K2 EDTA |
| Material | PET |
| Tipo de tapón | Hemogard™ |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Color del tapón | Rosa |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan para obtener una muestra de suero o una muestra de sangre total o plasma con EDTA |
| Tipo de etiqueta | Papel |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: dipotassium EDTA dihydrate