Learn More
BD Tubos de vidrio para preparación celular Vacutainer™
Código de producto. p-8009454
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
8 mL
Color del tapón:
Azul/negro
Naranja/Verde
Aditivo:
Citrato de sodio/FICOLL™
Heparina de sodio
Tamaño del tubo:
13 x 100 mm
16 x 125 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Aditivo Tamaño del tubo unitSize
12917706 8 mL Naranja/Verde Heparina de sodio 16 x 125 mm paquete de 60
12997696 4 mL Azul/negro Citrato de sodio/FICOLL™ 13 x 100 mm paquete de 60
12379299 8 mL Azul/negro Citrato de sodio/FICOLL™ 16 x 125 mm paquete de 60
3 options
Código de producto. 12917706
Marca: BD 362780
Utilícelo para el aislamiento en un solo paso de linfocitos, monocitos y plasma. Los tubos de preparación celular de vidrio BD™ Vacutainer™ permiten la colección y el procesamiento de sangre completa en un tubo cerrado y estéril preparado con citrato de sodio o heparina de sodio como anticoagulante.
El sistema BD CPT™ (tubo de preparación celular) proporciona un método sencillo y estandarizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) de sangre completa. En un solo proceso, se pueden aislar hasta 15 millones de PBMC en cuestión de 20 minutos.
  • Mejora de la homogeneidad y reproducibilidad de la preparación de muestras en comparación con las separaciones de gradiente manual
  • Separaciones más rápidas porque no es necesario preparar gradientes ni manipular la muestra
  • Aislamiento seguro de las células con riesgo reducido de contaminación debido al tubo estéril cerrado
Características de Vacutainer™ CPT™:
  • Tubos de diagnóstico molecular de vidrio con etiqueta transparente para una visualización sencilla del contenido
  • Los tapones convencionales están codificados por colores para identificar fácilmente el anticoagulante utilizado
  • Gel de polímero de gradiente de densidad con citrato de sodio o heparina de sodio anticoagulante
  • La capacidad de extracción de sangre es de 4 u 8 ml (tubo de 4 ml disponible solo con citrato de sodio)
  • El tubo tiene el marcado CE para su uso en diagnóstico in vitro
  • Condiciones de centrifugación: 1500–1800 g durante 15 minutos a 18–25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Tubo de preparación celular
Aditivo Heparina de sodio
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Convencional moteado
Capacidad (métrico) 8 mL
Color del tapón Naranja/Verde
Altura (métrico) 125 mm
Tamaño del tubo 16 x 125 mm
Incluye Gel de poliéster, gradiente de densidad de líquido
Tipo de etiqueta Transparente
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Certificaciones/conformidad CE
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.