Learn More
BD Tubo de citrato Vacutainer
Código de producto. 13552890
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13552890 4,5 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 13552890 Proveedor BD N.º de proveedor 367714
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de citrato
Aditivo Citrato de sodio
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 4,5 mL
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para obtener muestras de sangre venosa
Tipo de etiqueta Papel