Learn More
BD Vacutainer™ A-Line™ Critical Care Blood Collection Syringes without Needles
Código de producto. p-8579001
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
3 mL
Tipo de conexión:
BD Luer-Lok™ con tapón Hemogard™
Punta deslizante
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión unitSize
12937756 3 ml BD Luer-Lok™ con tapón Hemogard™ paquete de 100
12947756 3 mL Punta deslizante paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12937756 Proveedor BD N.º de proveedor 364378
Used to collect blood by manual aspiration. BD Vacutainer™ A-Line™ Critical Care Blood Collection Syringes without Needles contain spray-dried calcium-balanced Heparin and are used for arterial or venous blood collection. Available with slip tip or Luer-Lok™ tip, in 1mL or 3mL capacity.
  • Jeringas de extracción de sangre sin agujas diseñadas para la extracción mediante aspiración manual
  • Se puede utilizar para la extracción de sangre arterial o venosa de una línea arterial o IV
  • Contiene heparina balanceada con calcio secada por pulverización que permite analizar la muestra en gasometría de gases y diversos analitos de cuidados críticos
  • Disponible en punta deslizante de 1 ml, punta deslizante de 3 ml y punta Luer-Lok™ de 3 ml con tapón Hemogard™ verde
    • El tapón BD Hemogard™ garantiza muestras herméticas y a prueba de fugas
    • El color verde (para anticoagulante de heparina de litio) ayuda a facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plastic
Color Tapón verde
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre mediante aspiración manual para gasometría arterial
Incluye Heparina equilibrada con calcio secada por pulverización (anticoagulante)
Sin látex Sí
Desechables
Volumen (métrico) 3 ml
Para utilizar con (equipo) IV arterial y venosa
Tipo de conexión BD Luer-Lok™ con tapón Hemogard™
Graduated Sí
Esterilidad Estéril