Learn More
Buerkle™ Bomba de vacío o presión VacuMan™
Código de producto. 10440544 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
Aluminio
PVC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Further sampling volumes available on request!
Código de producto. 10440544
Marca: Buerkle™ 56202181
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Further sampling volumes available on request!
La bomba de mano se puede utilizar con una mano para crear vacío o presión, independientemente de una fuente de alimentación (por ejemplo, filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores).
  • sin mantenimiento
  • Autolubricación
  • Principalmente resistente a la corrosión
  • Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm
  • Disponible en PVC o aluminio para alta resistencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. -850 mbar
Incluye Manómetro
Material Aluminio
Caudal 16 mL/recorrido
Para utilizar con Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío
N. º de cabezales de bomba 1
Propiedades de resistencia Resistencia a la corrosión
Aplicaciones Filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores
Presión máxima +2 bar