Learn More
Greiner Bio-One Tubo Vacuette
Código de producto. 10607344
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
2,5 mL
Color del tapón:
Lavanda
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
10607344 1 mL Lavanda paquete de 50
10247597 2,5 mL Verde paquete de 50
2 options
Código de producto. 10607344
Marca: Greiner Bio-One 454034
Tubo Greiner Bio-One Vacuette, capacidad:4 ml; color del cierre:blanco; tipo de cierre:tapón, estéril; diámetro interior:13 mm; altura:75 mm; tubo Vacuette
Tubo Greiner Bio-One Vacuette, capacidad:4 ml; color del cierre:blanco; tipo de cierre:tapón, estéril; diámetro interior:13 mm; altura:75 mm; tubo Vacuette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo Vacuette
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Cap
Capacidad (métrico) 1 mL
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color del tapón Lavanda
Altura (métrico) 75 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • VACUETTE PREMIUM EDTA K3 1ML
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate