Learn More
Greiner Bio-One Tubos de extracción de sangre de K3EDTA VACUETTE™
Descripción
Los tubos de extracción de sangre de EDTA VACUETTE™ se utilizan para determinaciones en sangre completa con EDTA para hematología. Disponibles con K2EDTA, separador K2EDTA y K3EDTA Los tubos de K3EDTA VACUETTE™ contienen K3EDTA tripotásico que bloquea la cascada de coagulación.
- Los tubos se suministran en paquetes de 50 piezas.
- Para la extracción de sangre venosa
- Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
- Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de extracción de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
- Principalmente en hematología
- La pared interior está recubierta con K2EDTA secada en aerosol, que actúa como anticoagulante, uniendo los iones de calcio e interrumpiendo la cascada de coagulación.
- Tiene a su disposición tubos de extracción de sangre K2EDTA con separador de gel y tubos de extracción de sangre K3EDTA.
- También hay disponibles tapones rosados para inmunohematología.
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de recogida de sangre |
| Aditivo | K3 EDTA |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón con lengüeta de seguridad |
| Capacidad (métrico) | 6 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Agujas de extracción de sangre VACUETTE™ |
| Color del tapón | Lavanda con anillo negro |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Tamaño del tubo | 13 x 100 mm |
| Mostrar más |