Learn More
Greiner Bio-One Tubos de extracción de sangre de K3EDTA VACUETTE™
Código de producto. 12552936
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
4 mL
6 mL
9 mL
Color del tapón:
Lavanda con anillo blanco
Lavanda con anillo negro
Diámetro exterior (métrico):
13 mm
13 mm
16 mm
Tipo de tapón:
Tapón con lengüeta de seguridad
Tapón a rosca de seguridad
Tapón con lengüeta de seguridad
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1200
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Diámetro exterior (métrico) Tipo de tapón unitSize
12552936 9 mL Lavanda con anillo negro 16 mm Tapón a rosca de seguridad paquete de 100
12542936 2 mL Lavanda con anillo blanco 13 mm Tapón con lengüeta de seguridad paquete de 100
10081844 9 mL Lavanda con anillo negro 16 mm Tapón a rosca de seguridad paquete de 50
15472550 6 mL Lavanda con anillo negro 13 mm Tapón con lengüeta de seguridad paquete de 50
15462520 4 mL Lavanda con anillo negro 13 mm Tapón con lengüeta de seguridad paquete de 50
15427650 4 mL Lavanda con anillo negro 13 mm Tapón con lengüeta de seguridad paquete de 1200
6 options
Código de producto. 12552936
Marca: Greiner Bio-One 455036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos de extracción de sangre de EDTA VACUETTE™ se utilizan para determinaciones en sangre completa con EDTA para hematología. Disponibles con K2EDTA, separador K2EDTA y K3EDTA Los tubos de K3EDTA VACUETTE™ contienen K3EDTA tripotásico que bloquea la cascada de coagulación.
Los tubos de extracción de sangre de EDTA VACUETTE™ se utilizan para determinaciones en sangre completa con EDTA para hematología. Disponibles con K2EDTA, separador K2EDTA y K3EDTA Los tubos de K3EDTA VACUETTE™ contienen K3EDTA tripotásico que bloquea la cascada de coagulación.
  • Los tubos se suministran en paquetes de 50 piezas.
  • Para la extracción de sangre venosa
  • Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
  • Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de extracción de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
  • Principalmente en hematología
  • La pared interior está recubierta con K2EDTA secada en aerosol, que actúa como anticoagulante, uniendo los iones de calcio e interrumpiendo la cascada de coagulación.
  • Tiene a su disposición tubos de extracción de sangre K2EDTA con separador de gel y tubos de extracción de sangre K3EDTA.
  • También hay disponibles tapones rosados para inmunohematología.
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de recogida de sangre
Aditivo K3 EDTA
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón a rosca de seguridad
Capacidad (métrico) 9 mL
Para utilizar con (equipo) Agujas de extracción de sangre VACUETTE™
Color del tapón Lavanda con anillo negro
Altura (métrico) 100 mm
Tamaño del tubo 16 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre
Diámetro exterior (métrico) 16 mm