Learn More
Greiner Bio-One Tubos de extracción de sangre de heparina VACUETTE™
Código de producto. p-2770743
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
9 mL
9 mL
Tipo de tapón:
Tapón con lengüeta no rugoso
Aditivo:
Heparina de litio
Heparina de sodio
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Aditivo unitSize
10080348 9 mL Tapón con lengüeta no rugoso Heparina de sodio paquete de 50
15737869 2 mL Tapón con lengüeta no rugoso Heparina de litio paquete de 50
15206067 9 mL Tapón con lengüeta no rugoso Heparina de litio paquete de 50
3 options
Código de producto. 10080348
Marca: Greiner Bio-One 455051
Los tubos de extracción de sangre de heparina VACUETTE™ tienen una parte superior verde, contienen heparina de litio, sodio o amoniaco secada en aerosol en las paredes internas y se utilizan en química clínica, inmunología y serología.La heparina anticoagulante activa la antitrombina, que bloquea la cascada de coagulación y, por tanto, produce una muestra de sangre completa/plasma.
  • Los tubos se suministran en paquetes de 50 piezas.
  • Para la extracción de sangre venosa
  • Se utilizan principalmente para extraer sangre para pruebas de química e inmunoquímica.
  • Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
  • Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de extracción de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
  • Los tubos de extracción de sangre de heparina de litio VACUETTE™ también están disponibles con un separador de gel.
  • Los tubos de heparina Greiner Bio-One están disponibles en:heparina de litio LH, sep. de heparina de litio LH y heparina de sodio NH.
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de recogida de sangre
Aditivo Heparina de sodio
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón con lengüeta no rugoso
Capacidad (métrico) 9 mL
Para utilizar con (equipo) Agujas de extracción de sangre VACUETTE™
Color del tapón Verde con anillo negro
Altura (métrico) 100 mm
Tamaño del tubo 16 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre
Diámetro exterior (métrico) 16 mm