Learn More
Greiner Bio-One Tubos de extracción de sangre de heparina VACUETTE™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
9 mL
9 mL
Tipo de tapón:
Tapón con lengüeta no rugoso
Aditivo:
Heparina de litio
Heparina de sodio
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Los tubos de extracción de sangre de heparina VACUETTE™ tienen una parte superior verde, contienen heparina de litio, sodio o amoniaco secada en aerosol en las paredes internas y se utilizan en química clínica, inmunología y serología.La heparina anticoagulante activa la antitrombina, que bloquea la cascada de coagulación y, por tanto, produce una muestra de sangre completa/plasma.
- Los tubos se suministran en paquetes de 50 piezas.
- Para la extracción de sangre venosa
- Se utilizan principalmente para extraer sangre para pruebas de química e inmunoquímica.
- Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
- Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de extracción de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
- Los tubos de extracción de sangre de heparina de litio VACUETTE™ también están disponibles con un separador de gel.
- Los tubos de heparina Greiner Bio-One están disponibles en:heparina de litio LH, sep. de heparina de litio LH y heparina de sodio NH.
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de recogida de sangre |
| Aditivo | Heparina de litio |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón con lengüeta no rugoso |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Agujas de extracción de sangre VACUETTE™ |
| Color del tapón | Verde con anillo negro |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Mostrar más |