Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío VacuCap™ 90
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17144371
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Diámetro (métrico):
60 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
17144371 0,45 μm 90 mm paquete de 10
17134371 0,2 μm 90 mm paquete de 10
17174371 0,2 μm 60 mm paquete de 10
17124371 0,1 μm 90 mm paquete de 10
17184371 0,45 μm 60 mm paquete de 10
17164371 1 μm 60 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 17144371
Marca: Cytiva 4624
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Innovadores filtros de tapa de frasco para una filtración rápida al vacío de 100 ml a 5 l de soluciones acuosas.
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) Supor (PES hidrófila)
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 60 cm2
Diámetro (métrico) 90 mm