missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VAChT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL3053)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30275382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30275382 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30275382 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA556913

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

VAChT Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

This gene is a member of the vesicular amine transporter family. The encoded transmembrane protein transports acetylcholine into secretory vesicles for release into the extracellular space. Acetylcholine transport utilizes a proton gradient established by a vacuolar ATPase. This gene is located within the first intron of the choline acetyltransferase gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VAChT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL3053
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica SLC18A3
N.º de referencia del gen O35304
Alias de gen MGC12716; rVAT; SLC18A3; solute carrier family 18 (vesicular acetylcholine transporter), member 3; solute carrier family 18 (vesicular acetylcholine), member 3; solute carrier family 18 (vesicular monoamine) member 3; solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 3; solute carrier family 18 member 3; solute carrier family 18 member A3; solute carrier family 18, member 3; VAChT; VAT; vesicular acetylcholine transporter
Símbolos de los genes SLC18A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the Intracellular domain of mouse Vesicular Acetylcholine Transporter. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20508
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.