Learn More
Invitrogen™ Vaccinia Virus Free form Monoclonal Antibody (G34C)
Descripción
The MA1-7485 antibody reacts with Vaccinia virus, free form in viral and infected tissue samples. Positive for the Lister and NYCBH strains of vaccinia. MA1-7485 has been successfully used in ELISA and Immunofluorescence applications. The MA1-7485 antibody was raised against Vaccinia viral preparation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vaccinia Virus Free form |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | G34C |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Vaccinia viral preparation. |
| Método de purificación | Protein A |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.