Learn More
Vaborbactam, MedChemExpress
Código de producto. 16463897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463897 50 mg 50 miligramos
16467968 10 mg 10 miligramos
16421899 1 mg 1 miligramo
16400438 5 mg 5 miligramos
16467756 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16463897
Marca: Medchem Express HY19930
MedChemExpress Vaborbactam (RPX7009) is a cyclic boronic acid pharmacophore β-lactamase inhibitor.
Vaborbactam (RPX7009) is a cyclic boronic acid pharmacophore β-lactamase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vaborbactam
Forma física Solid
CAS 1360457-46-0
Color Gray
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H16BNO5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo RPX7009
Información de solubilidad H2O : 5.26 mg/mL (17.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@@H]1CC[C@H](NC(CC2=CC=CS2)=O)B(O)O1
Peso molecular (g/mol) 297.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.14
Porcentaje de pureza 95.0%