missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vabicaserin hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16463066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463066 25 mg 25 miligramos
16490727 50 mg 50 miligramos
16455306 100 mg 100 miligramos
16447137 5 mg 5 miligramos
16414418 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463066

Marca: Medchem Express HY111200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vabicaserin hydrochloride is a 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) receptor-selective agonist with an EC50 of 8 nM.

Vabicaserin hydrochloride is a 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) receptor-selective agonist with an EC50 of 8 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vabicaserin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 887258-94-8
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21ClN2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo SCA 136
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (226.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 4 mg/mL (15.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]12C3=CC=CC4=C3N(CCNC4)C[C@]1([H])CCC2.Cl
Peso molecular (g/mol) 264.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.79
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.