Learn More
Buerkle™ PharmaScoop de acero inoxidable V4A
Código de producto. 15578831
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1100 mL
1250 mL
2500 mL
Dimensiones (L x An):
25 x 45 mm
38 x 70 mm
100 x 50 mm
140 x 95 mm
210 x 95 mm
195 x 125 mm
215 x 185 mm
235 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
15578831 10 mL 25 x 45 mm cada uno
15588831 50 mL 38 x 70 mm cada uno
10263652 50 mL 38 x 70 mm 1 PCS
10355522 100 mL 100 x 50 mm cada uno
11911561 500 mL 140 x 95 mm 1 PCS
10435762 750 mL 210 x 95 mm 1 PCS
10204642 1100 mL 235 x 110 mm 1 PCS
10545904 1250 mL 195 x 125 mm cada uno
15229058 2500 mL 215 x 185 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15578831 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53240010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta pala para muestras se ha desarrollado para hacer frente a las altas exigencias de la industria farmacéutica. Por lo que está fabricado en acero inoxidable sin bordes, estrías o hendiduras en las que se puedan depositar restos de muestras que puedan falsear el resultado de muestras posteriores.
  • Acero inoxidable AISI 316 (1.4401)
  • Conforme a GMP
  • Muy pulida
  • Superficie interior y exterior altamente pulida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 10 mL
Certificaciones/conformidad GMP, FDA
Tipo de producto Cuchara de medición, cuchara de farmacia
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, productos alimenticios
Dimensiones (L x An) 25 x 45 mm
Material Acero inoxidable (V4A)
Longitud (métrico) 45 mm