Learn More
Buerkle™ PharmaScoop de acero inoxidable V4A
Código de producto. 10435762
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1100 mL
1250 mL
2500 mL
Dimensiones (L x An):
25 x 45 mm
38 x 70 mm
100 x 50 mm
140 x 95 mm
210 x 95 mm
195 x 125 mm
215 x 185 mm
235 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10435762
Marca: Buerkle™ 53240013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta pala para muestras se ha desarrollado para hacer frente a las altas exigencias de la industria farmacéutica. Por lo que está fabricado en acero inoxidable sin bordes, estrías o hendiduras en las que se puedan depositar restos de muestras que puedan falsear el resultado de muestras posteriores.
  • Acero inoxidable AISI 316 (1.4401)
  • Conforme a GMP
  • Muy pulida
  • Superficie interior y exterior altamente pulida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 750 mL
Certificaciones/conformidad GMP, FDA
Tipo de producto Cuchara de medición, cuchara de farmacia
Para utilizar con (aplicación) Para la industria farmacéutica, productos alimenticios
Dimensiones (L x An) 210 x 95 mm
Material Acero inoxidable (V4A)
Longitud (métrico) 210 mm