Learn More
Buerkle™ Pharma-picker V4A
Código de producto. p-7084544 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,1 a 1,2 ml
De 1,25 a 2,50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10274524 De 0,1 a 1,2 ml cada uno
11703949 De 1,25 a 2,50 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10274524
Marca: Buerkle™ 53461000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El PharmaPicker de acero inoxidable V4A es para el muestreo de cantidades muy pequeñas de polvos altamente potentes, costosos o activos para su análisis.
Para el muestreo de cantidades muy pequeñas de polvos altamente potentes, caros o activos para su análisis Las cantidades de muestra más pequeñas, desde 0,1 ml hasta 2,5 ml se pueden recoger con el PharmaPicker. Solo con cambiar la punta de volumen en el cilindro de recogida por 0,1–1,2 ml o 1,25–2,5 ml se modifica el volumen de muestreo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) De 0,1 a 1,2 ml
Tipo de producto PharmaPicker
Acabado Electropulido
Para utilizar con (aplicación) Pequeñas cantidades de polvo
Incluye Cilindro de recogida
Material Acero inoxidable (V4A)
Tipo de mango Forma de T
Longitud (métrico) 60 cm