Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de zona V4A de acero inoxidable Novartos Uno Pharma (triple muestra)
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Los insertos para muestras encajan con precisión y se pueden sustituir fácilmente
- Los insertos están disponibles en volúmenes de 0 a 4,0 ml
- Las profundidades de inserción se pueden leer fácilmente desde el grabado con láser escala de profundidad
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sin ranuras y pulidas a mano
- 25 mm Ø
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de polvo |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
Solicite los insertos por separado.