Learn More
Buerkle™ Muestreador de zona Novartos Multi Pharma de acero inoxidable V4A
Código de producto. p-7224421 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Para utilizar con (aplicación):
Muestreo doble
Muestreo triple
No. of Chambers:
4
7
9
No. of Inserts:
8
12
14
18
21
27
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (aplicación) No. of Chambers No. of Inserts unitSize
17564296 600 mm Muestreo doble 4 8 cada uno
17574296 600 mm Muestreo triple 4 12 cada uno
17584296 1000 mm Muestreo triple 7 21 cada uno
17594296 1400 mm Muestreo doble 9 18 cada uno
17504306 1400 mm Muestreo triple 9 27 cada uno
11897271 1000 mm Muestreo doble 7 14 cada uno
6 options
Código de producto. 17564296
Marca: Buerkle™ 53580602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los muestreadores Novartos proporcionan muestreo de zonas farmacéuticas de acuerdo con las directrices de la FDA para el muestreo de dosis unitarias. Con los muestreadores farmacéuticos Novartos, se pueden tomar varias muestras de dosis individuales (muestras de dosis unitarias) de uno o más puntos de muestreo en un solo muestreo.
Muestreo doble Novartos Multi:
Con el muestreo doble Novartos Multi, se puede tomar una muestra doble de varios puntos de varias zonas de muestras predefinidas. En función de la longitud, se equipan cuatro, siete o nueve cámaras de muestras con dos insertos de muestras para el muestreo doble
Muestreo triple Novartos Multi:
Con el muestreo triple Novartos Multi, se puede tomar una muestra triple de varios puntos de varias zonas de muestras predefinidas. En función de la longitud, se equipan cuatro, siete o nueve cámaras de muestras con tres insertos de muestras para el muestreo triple
  • Los insertos para muestras encajan con precisión y se pueden sustituir fácilmente
  • Los insertos están disponibles en volúmenes de 0 a 2,0 ml
  • Las profundidades de inserción pueden leerse fácilmente en la escala de profundidad grabada con láser
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Sin ranuras y pulido a mano
  • Fácil limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (V4A)
No. of Chambers 4
No. of Inserts 8
Para utilizar con (aplicación) Muestreo doble
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 600 mm