Descripción
Muestreo doble Novartos Multi:
Con el muestreo doble Novartos Multi, se puede tomar una muestra doble de varios puntos de varias zonas de muestras predefinidas. En función de la longitud, se equipan cuatro, siete o nueve cámaras de muestras con dos insertos de muestras para el muestreo doble
Muestreo triple Novartos Multi:
Con el muestreo triple Novartos Multi, se puede tomar una muestra triple de varios puntos de varias zonas de muestras predefinidas. En función de la longitud, se equipan cuatro, siete o nueve cámaras de muestras con tres insertos de muestras para el muestreo triple
- Los insertos para muestras encajan con precisión y se pueden sustituir fácilmente
- Los insertos están disponibles en volúmenes de 0 a 2,0 ml
- Las profundidades de inserción pueden leerse fácilmente en la escala de profundidad grabada con láser
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sin ranuras y pulido a mano
- Fácil limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| No. of Chambers | 4 |
| No. of Inserts | 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo triple |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 600 mm |