Learn More
Buerkle™ MicroSampler V4A
Click to view available options
Longitud (métrico):
55 cm
85 cm
120 cm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico):
12 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Muestreo puntual
- Hay varias longitudes y volúmenes disponibles
- Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Esterilizable
- Hay puntas adicionales disponibles en diferentes tamaños
- Puede muestrearse de forma fácil, rápida y limpia desde diferentes profundidades de muestreo desde sacos o contenedores
- Las puntas del MicroSampler son intercambiables
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | MicroSampler |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de punta | Punto |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezales de 0,2 ml, 0,5 ml y 1 ml |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 85 cm |
Solicite el cabezal por separado.