Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner USB Cable
Descripción
Cable - USB Cable for V4500 Barcode Scanner
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | USB to RJ50-28 Cable for V4500 Barcode Reader |
| Peso (métrico) | 0.13 kg |
| Peso (imperial) | 0.287 lb. |
| Para utilizar con (aplicación) | Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling |
| Para utilizar con (equipo) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
| Longitud (imperial) | 9,19 ft |
| Tipo | Cable USB |
| Alternate Part Number | BRA-USB-RJ50-28 |