Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner RS232 Cable
Descripción
Cable - RS232 Cable for V4500 Barcode Scanner
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | RS232 to RJ50-1 Cable for V4500 Barcode Reader |
| Peso (métrico) | 0.09 kg |
| Peso (imperial) | 0.198 lb. |
| Para utilizar con (aplicación) | Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling |
| Para utilizar con (equipo) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
| Longitud (imperial) | 3,28 ft |
| Tipo | Cable |
| Alternate Part Number | BRA-RS-RJ50-1 |