Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner Kit
Código de producto. p-200022864
Change view
Click to view available options
Incluye:
Lector de código de barras V4500
Lector de código de barras V4500, batería V1200
Lector de códigos de barras V4500, base V1300, batería V1200, adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB de 1 m
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30057752 Lector de código de barras V4500 cada uno
30057743 Lector de código de barras V4500, batería V1200 1 set
30057756 Lector de códigos de barras V4500, base V1300, batería V1200, adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB de 1 m 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30057752 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177233
Rugged design. Seamless experience. Digitize data capture and automate your workflows with ease and accuracy with the V4500 Barcode Scanner.
  • High-speed, omnidirectional barcode scanning made simple.
  • Ideal for inventory management, kit verification, scan and print, and packout applications.
  • Proprietary Cortex Decoder technology allows scanner to easily read tiny barcodes as well as shiny and hard-to-read surfaces.
  • Automated keyboard device and dynamic user interface lets you go from setup to first scan in seconds.
  • Data parsing feature lets you sort and arrange data exactly how you want – start with a simple scan and easily connect to the cloud and your ERP system.
  • Withstands 6 ft. drops (MIL-STD-810G).
Especificaciones
Descripción V4500 Barcode Reader
duración de batería Up to 75,000 scans per charge
Tipos de códigos de barras compatibles BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Método de transferencia de datos Bluetooth™ 5 Low Energy (class II)
Altura (métrico) 198 mm
Altura (imperial) 7.79 in.
Anchura (métrico) 86 mm
Anchura (imperial) 3.39 in.
Fondo (métrico) 152 mm
Fondo (imperial) 5.98 in.
Peso (métrico) 0.53 kg
Tiempo de carga Charging over cradle (0 to 100 %) 4 hr.
Peso (imperial) 1.168 lb.
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, General Identification
Vista de campo High Density Field: 30° Horizontal by 20° Vertical; Wide Field: 50° Horizontal by 33.50° Vertical
Humedad 5% to 95% (non-condensing)
Incluye Lector de código de barras V4500
Garantía 3 Years
Tipo Barcode Reader
Tipo de conexión RS-232, USB
Fuente de alimentación Rechargeable Battery
Resolución 1280 x 960
Alternate Part Number BR-V4500
Mostrar más Mostrar menos
Has lithium-ion battery - must ship ground