Learn More
Buerkle™ Cuchara de acero inoxidable V2A
Código de producto. 10048472 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 mL
450 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10048472 1000 mL 1 PCS
10263330 120 mL cada uno
10529700 450 mL 1 PCS
15400390 1500 mL cada uno
10568483 2000 mL cada uno
5 options
Código de producto. 10048472
Marca: Buerkle™ 53701000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta cuchara de acero inoxidable Buerkle™ V2A como cuchara dosificadora en el laboratorio. También es adecuada para su uso con productos alimenticios
Cuchara de acero inoxidable V2A para muestreo.
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Esterilizables
  • Resistentes:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1000 mL
Certificaciones/conformidad AISI 304, V2A (1.4301)
Tipo de producto Cuchara medidora
Para utilizar con (aplicación) Apto para el uso con alimentos
Material Acero inoxidable (V2A)