missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
V21 Wear Metals Standard: 900 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descripción
V21 Wear Metals Standard: 900 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Cantidad | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 900 μg/g/Barium 900 μg/g/Boron 900 μg/g/Cadmium 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Chromium 900 μg/g/Copper 900 μg/g/Iron 900 μg/g/Lead 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Manganese 900 μg/g/Molybdenum 900 μg/g/Nickel 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Silicon 900 μg/g/Silver 900 μg/g/Sodium 900 μg/g/Tin 900 μg/g/Titanium 900 μg/g/Vanadium 900 μg/g/Zinc 900 μg/g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?