Learn More
Brady™ Kit V1300 para lector de códigos de barras V4500 UE
Click to view available options
Fuente de alimentación:
Adaptador de CA
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- La base protege el lector cuando no se utiliza
- Todos los componentes del kit están diseñados para su uso con el lector de códigos de barras V4500
- El kit incluye base, adaptador de CA, cable USB y cable de alimentación para UE
Especificaciones
Especificaciones
| Método de transferencia de datos | USB 2.0 (generic HID, HID keyboard, virtual com port) |
| Peso (métrico) | 0.79 kg |
| Tiempo de carga | Charging over battery charger (0 to 100%) 4 hr. |
| Peso (imperial) | 1.7 lb. |
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA |
| Para utilizar con (aplicación) | Asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, general identification, inventory and inspection labelling, warehouse marking |
| Humedad | 5% to 95% (non-condensing) |
| Incluye | A Cradle, an AC Adapter, a USB Cable, and a EU Power Cord |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 113 x 255 x 75 mm |
| Garantía | 3 Years |
| Mostrar más |