Descripción
- Integración y uso óptimos del espacio: con una profundidad de 86 cm, los armarios V-LINE utilizan ahora el espacio que hay junto a las campanas extractoras de laboratorio y las mesas de trabajo que los armarios convencionales para materiales peligrosos no han utilizado
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Máxima comodidad: la tecnología de cajón vertical permite acceder y ver todos los recipientes almacenados desde ambos lados
- Con solo pulsar un botón, los cajones verticales se abren y cierran automáticamente
- Los cajones se deslizan de forma suave y silenciosa hacia fuera y hacia dentro del cuerpo del armario sin necesidad de realizar esfuerzo físico adicional
- La función de detención de los cajones verticales detecta resistencias y elimina el riesgo de que se queden atascados
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cerradura de cilindro y el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
- Indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) proporcionado
- Siempre cerrado: cierre automático de puertas en serie después de unos 60 segundos con señal acústica/visual antes del cierre
- El posible equipamiento interior incluye estantes de altura ajustable, sumideros inferiores y sistemas de barandillas
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
- Construcción sólida y duradera: resistente a los arañazos con superficie revestida en polvo
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuración | 4 estantes de acero laminado de 50 kg; 1 inserto de acero laminado de 50 kg; 1 sumidero de acero laminado de 13 l |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 775 × 331 × 1750 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 860 × 449 × 1966 mm |
| Modelo de puerta | Cierre automático |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |
| Capacidad portante | 4 estantes de 50 kg cada uno, inserto de 50 kg, sumidero de 13 l, Carga máxima de 120 kg |
| N.º de puertas | 1 |
| Peso (métrico) | 394,5 kg |
| Color | Amarillo, Warning Yellow |
| Mostrar más |