missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vδ 6.3/2 TCR Hamster anti-Mouse, BUV661, Clone: 8F4H7B7, BD Biosciences™

Código de producto. 17291985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17291985 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17291985 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 750686

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

Vδ 6.3/2 TCR Monoclonal antibody specifically detects Vδ 6.3/2 TCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vδ 6.3/2 TCR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 8F4H7B7
Conjugado Brilliant Ultraviolet 661
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen V delta 6.3/2 TCR; TCR Vδ 6.3/2; TCR Vδ6.3/2; TCR Vd6.3/2
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno 1E6.11.D7, a C57BL/6 mouse Vγ1.1Vδ6.3 TCR-bearing IEL/T-cell hybridoma
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV661 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.