Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-300
Código de producto. 15571280 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Condensador de trampa de frío secundario
Condensador secundario
Frasco Woulff, condensador secundario, interfaz I-300 Pro
Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario
Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300
Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300 Pro
Frasco de Woulff, condensador secundario, interfaz I-300
Vacío máx.:
5 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Vacío máx. unitSize
15571280 Frasco de Woulff, condensador secundario, interfaz I-300 5 mbar cada uno
15521280 Condensador secundario 5 mbar cada uno
15531280 Condensador de trampa de frío secundario 5 mbar cada uno
15551280 Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario 5 mbar cada uno
15581280 Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300 5 mbar cada uno
15453463 Frasco Woulff, condensador secundario, interfaz I-300 Pro 5 mbar cada uno
15501290 Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300 Pro 5 mbar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15571280 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11V300210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una bomba de diafragma de PTFE silenciosa y resistente a productos químicos Es muy adecuado para trabajar con los controladores I-300 / I-300 Pro para sistemas Rotavapor y evaporadores paralelos SyncorePlus y Multivapor.
  • Funcionamiento silencioso gracias a la regulación de velocidad
  • Funcionamiento sin supervisión junto con la interfaz I-300 o I-300 Pro cuando se combina con el sensor de nivel opcional para un condensador secundario que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
  • Alta resistencia a productos químicos gracias al uso de materiales de alta calidad
  • Vida útil prolongada gracias al funcionamiento con velocidad controlada junto con la interfaz opcional I-300 o I-300 Pro
  • Detección visual sencilla del condensado y partículas gracias al panel frontal transparente
  • Integración perfecta de tipo «plug and play» en:
    • Un sistema de vacío con velocidad controlada con la interfaz I-300 / I-300 Pro
    • Un sistema BUCHI Rotavapor R-300 totalmente automatizado que incluye todos los parámetros del proceso
Especificaciones
Vacío máx. 5 mbar
temp. Interfaz I-300
Incluye Frasco de Woulff, condensador secundario, interfaz I-300
Caudal 1,8 m³/h
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Aparato de destilación de evacuación, filtración por vacío, cabinas de secado por vacío, hornos de secado
Presión máxima 2 bar
Para utilizar con (equipo) I-300/I-300 Pro y R-300
Tensión 100/240 V