Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-300
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
Condensador de trampa de frío secundario
Condensador secundario
Frasco Woulff, condensador secundario, interfaz I-300 Pro
Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario
Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300
Frasco de Woulff, condensador de trampa de frío secundario, interfaz I-300 Pro
Frasco de Woulff, condensador secundario, interfaz I-300
Vacío máx.:
5 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Funcionamiento silencioso gracias a la regulación de velocidad
- Funcionamiento sin supervisión junto con la interfaz I-300 o I-300 Pro cuando se combina con el sensor de nivel opcional para un condensador secundario que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
- Alta resistencia a productos químicos gracias al uso de materiales de alta calidad
- Vida útil prolongada gracias al funcionamiento con velocidad controlada junto con la interfaz opcional I-300 o I-300 Pro
- Detección visual sencilla del condensado y partículas gracias al panel frontal transparente
- Integración perfecta de tipo «plug and play» en:
- Un sistema de vacío con velocidad controlada con la interfaz I-300 / I-300 Pro
- Un sistema BUCHI Rotavapor R-300 totalmente automatizado que incluye todos los parámetros del proceso
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 5 mbar |
| temp. | Controlador de vacío manual |
| Incluye | Condensador de trampa de frío secundario |
| Caudal | 1,8 m³/h |
| Tipo de bomba | Bomba de diafragma |
| Clasificación de carcasa | IP20 |
| Aplicaciones | Aparato de destilación de evacuación, filtración por vacío, cabinas de secado por vacío, hornos de secado |
| Presión máxima | 2 bar |
| Para utilizar con (equipo) | I-300/I-300 Pro y R-300 |
| Tensión | 100/240 V |