Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-300
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff
Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff (sin interfaz) y condensador secundario con aislamiento
Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff, interfaz I-300
Bomba de vacío V-300, interfaz I-300 Pro con frasco de Woulff
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beskrivning
- Funcionamiento silencioso gracias a la regulación de velocidad
- Funcionamiento sin supervisión junto con la interfaz I-300 o I-300 Pro cuando se combina con el sensor de nivel opcional para un condensador secundario que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
- Alta resistencia a productos químicos gracias al uso de materiales de alta calidad
- Vida útil prolongada gracias al funcionamiento con velocidad controlada junto con la interfaz opcional I-300 o I-300 Pro
- Detección visual sencilla del condensado y partículas gracias al panel frontal transparente
- Integración perfecta de tipo «plug and play» en:
- Un sistema de vacío con velocidad controlada con la interfaz I-300 / I-300 Pro
- Un sistema BUCHI Rotavapor R-300 totalmente automatizado que incluye todos los parámetros del proceso
Certifikat
CE/CSA/CUS
Garanti
1 años
Specifikationer
Specifikationer
| Vacío máx. | 5 mbar (±2 mbar) |
| temp. | Interfaz I-300 Pro |
| Incluye | Bomba de vacío V-300, interfaz I-300 Pro con frasco de Woulff |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Caudal | 1,8 m3/h. |
| Tipo de bomba | Bomba de diafragma |
| Tensión | 100/240 V |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering