Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-300
Código de producto. 15435885 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff
Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff (sin interfaz) y condensador secundario con aislamiento
Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff, interfaz I-300
Bomba de vacío V-300, interfaz I-300 Pro con frasco de Woulff
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15435885
Marca: BUCHI 11V300100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una bomba de diafragma de PTFE silenciosa y resistente a productos químicos Es muy adecuado para trabajar con los controladores I-300 / I-300 Pro para sistemas Rotavapor y evaporadores paralelos SyncorePlus y Multivapor.
  • Funcionamiento silencioso gracias a la regulación de velocidad
  • Funcionamiento sin supervisión junto con la interfaz I-300 o I-300 Pro cuando se combina con el sensor de nivel opcional para un condensador secundario que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
  • Alta resistencia a productos químicos gracias al uso de materiales de alta calidad
  • Vida útil prolongada gracias al funcionamiento con velocidad controlada junto con la interfaz opcional I-300 o I-300 Pro
  • Detección visual sencilla del condensado y partículas gracias al panel frontal transparente
  • Integración perfecta de tipo «plug and play» en:
    • Un sistema de vacío con velocidad controlada con la interfaz I-300 / I-300 Pro
    • Un sistema BUCHI Rotavapor R-300 totalmente automatizado que incluye todos los parámetros del proceso
Certifications
CE/CSA/CUS
Garantía
1 años
Especificaciones
Vacío máx. 5 mbar (±2 mbar)
temp. Manual
Incluye Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caudal 1,8 m³/h
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Aplicaciones Rotavapor
Tensión 100/240 V