Learn More
BUCHI Bomba de vacío V-180
Código de producto. p-200020854 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
Bomba de vacío
Bomba de vacío, botella Woulff, condensador V secundario con aislamiento
Bomba de vacío, botella de Woulff
Bomba de vacío, condensador V secundario con aislamiento
Bomba de vacío, controlador I-180
Bomba de vacío, controlador I-180, botella Woulff
Bomba de vacío, controlador I-180, botella Woulff, condensador V secundario con aislamiento
Bomba de vacío, controlador I-180, condensador V secundario con aislamiento
Bomba de vacío, controlador I-80
Bomba de vacío, controlador I-80, botella Woulff
Bomba de vacío, controlador I-80, botella Woulff, condensador V secundario con aislamiento
Bomba de vacío, controlador I-80, condensador V secundario con aislamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30000617
Marca: BUCHI 11V180000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de vacío V-180 es una bomba de vacío de diafragma de PTFE resistente a productos químicos con diseño que ahorra espacio. Cubre las necesidades esenciales de generación de vacío.
  • Eficaz fuente de vacío para presupuestos limitados
  • Su pequeño tamaño permite ahorrar un valioso espacio en el laboratorio
  • Diseño ligero y compacto con asa de transporte extraíble
  • Alto tiempo de actividad gracias a su bajo mantenimiento
  • Regulación de vacío precisa gracias a la interfaz opcional
  • Máxima longevidad gracias al diseño robusto y estable y al modo ECO2 integrado
  • Encendido/apagado regulado por la interfaz I-180, ideal para trabajar con el Rotavapor R-80
  • Incluye silenciador y 2 m de tubos de vacío
Especificaciones
Vacío máx. 10 mbar
temp. Interfaz I-180
Tipo de motor De CC sin escobillas
Incluye Bomba de vacío
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 207 x 185 x 238 mm
Fondo (métrico) 207 mm
Material PTFE
Modelo V-180
Nivel de ruido 32 a 57 dBA
Vataje 180 W
Caudal 1,5 m3/h.
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 238 mm
Longitud global (métrico) 207 mm
Anchura global (métrico) 185 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma sin aceite
Clasificación de carcasa IP21
N. º de cabezales de bomba 2
Aplicaciones Rotavapor
N.º de etapas 1
Presión máxima Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Evaporador rotatorio
Tensión 100/240 V