Descripción
- Eficaz fuente de vacío para presupuestos limitados
- Su pequeño tamaño permite ahorrar un valioso espacio en el laboratorio
- Diseño ligero y compacto con asa de transporte extraíble
- Alto tiempo de actividad gracias a su bajo mantenimiento
- Regulación de vacío precisa gracias a la interfaz opcional
- Máxima longevidad gracias al diseño robusto y estable y al modo ECO2 integrado
- Encendido/apagado regulado por la interfaz I-180, ideal para trabajar con el Rotavapor R-80
- Incluye silenciador y 2 m de tubos de vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 10 mbar |
| temp. | Controlador I-80 |
| Tipo de motor | De CC sin escobillas |
| Incluye | Bomba de vacío, controlador I-80 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 207 x 185 x 238 mm |
| Fondo (métrico) | 207 mm |
| Material | PTFE |
| Modelo | V-180 |
| Nivel de ruido | 32 a 57 dBA |
| Vataje | 180 W |
| Mostrar más |