missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vβ 13 TCR Mouse anti-Mouse, Brilliant Violet 711, Clone: MR12-3, BD Optibuild™

Código de producto. 15898689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15898689 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15898689

Marca: BD Biosciences 743994

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The MR12-3 monoclonal antibody specifically binds to the Vβ13 T-cell Receptor (TCR) of mice having the b /haplotype (e.g., A, AKR, BALB/c, CBA, C3H/He, C57BL, C58, DBA/1, DBA/2) of the Tcrb /gene complex. The Tcrb-V13 /gene locus is deleted in mice having the a /(e.g., C57BR, C57L, SJL, SWR) or c /(e.g., RIII) haplotype.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV711 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 with an Ex Max of 405nm and an acceptor dye with an Em Max at 711nm. BD Horizon BV711 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy™5.5 / Alexa Fluor™ 700-like dyes (eg, 712/20nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy5.5 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination. BV711 is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 and an acceptor dye with an emission maximum at 711 nm. This dye offers a very bright choice for the violet laser. Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy5.5 detectors. BV711 will also have moderate spillover into the BD Horizon Brilliant™ Violet 786 detector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vβ 13 TCR
Clasificación Monoclonal
Clon MR12-3
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 711
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen TCR V beta 13, TCR Vβ 13, TCR Vβ13, Vβ 13 T-cell Receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Not reported
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.